2-Cyanoquinuclidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370068-100MG
APOSOR370068-100MGEA
626
EUR
APOSOR370068-100MG
2-Cyanoquinuclidine ≥98%
2-Cyanoquinuclidine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22571233 CAS-Nummer: 90196-91-1 |