(E)-2-(1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)acetonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370075-1G
APOSOR370075-1GEA
95.7
EUR
APOSOR370075-1G
(E)-2-(1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)acetonitrile ≥98%
(E)-2-(1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)acetonitrile
Formel:
C₁₃H₁₁NO Molecular Weight: 197,233 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09955086 CAS-Nummer: 196597-79-2 |