2,3-Dichloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370076-1G
APOSOR370076-1GEA 545 EUR
APOSOR370076-1G
2,3-Dichloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide ≥98%
2,3-Dichloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 281,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02641047
CAS-Nummer: 425685-04-7