3-Methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370079-1G
APOSOR370079-1GEA
1660
EUR
APOSOR370079-1G
3-Methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline ≥98%
3-Methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Molecular Weight: 190,285 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17486190 CAS-Nummer: 1260864-79-6 |