3-Bromo-2-methyl-4-quinolinol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370082-1G
APOSOR370082-1GEA
340
EUR
APOSOR370082-1G
3-Bromo-2-methyl-4-quinolinol ≥95%
3-Bromo-2-methyl-4-quinolinol
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,081 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13689063 CAS-Nummer: 65673-88-3 |