3-Iodo-2-methylquinolin-4-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370083-1G
APOSOR370083-1GEA
1640
EUR
APOSOR370083-1G
3-Iodo-2-methylquinolin-4-ol ≥98%
3-Iodo-2-methylquinolin-4-ol
Formel:
C₁₀H₈INO Molecular Weight: 285,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24368411 CAS-Nummer: 64965-49-7 |