1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370086-1G
APOSOR370086-1GEA
302
EUR
APOSOR370086-1G
1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ≥98%
1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₄O₂Si Molecular Weight: 182,292 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20660917 CAS-Nummer: 1268810-07-6 |