2,3,6,7-Tetrahydro-1H-azepine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370090-250MG
APOSOR370090-250MGEA
724
EUR
APOSOR370090-250MG
2,3,6,7-Tetrahydro-1H-azepine hydrochloride ≥98%
2,3,6,7-Tetrahydro-1H-azepine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N·ClH Molecular Weight: 133,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676921 CAS-Nummer: 1263282-12-7 |