3-Chloro-N-(4-piperidinylmethyl)benzamide hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370093-1G
APOSOR370093-1GEA
0
EUR
APOSOR370093-1G
3-Chloro-N-(4-piperidinylmethyl)benzamide hydrochloride ≥98%
3-Chloro-N-(4-piperidinylmethyl)benzamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30536406 CAS-Nummer: 1584066-83-0 |