4-Bromo-2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370094-500MG
APOSOR370094-500MGEA
1030
EUR
APOSOR370094-500MG
4-Bromo-2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
4-Bromo-2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO₃ Molecular Weight: 217,017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30738024 CAS-Nummer: 73275-98-6 |