N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide 98
Lieferant: Apollo Scientific
OR370095-1G
APOSOR370095-1GEA
545
EUR
APOSOR370095-1G
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide 98
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide
Formel:
C₁₃H₁₃NO Molecular Weight: 199.248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13250145 CAS-Nummer: 273384-77-3 |