N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370096-1G
APOSOR370096-1GEA
1810
EUR
APOSOR370096-1G
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide ≥98%
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₂H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 239,698 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30730232 CAS-Nummer: 1629269-89-1 |