Benzo[d]oxazol-5-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370097-1G
OR370097-250MG
APOSOR370097-1GEA
0
EUR
APOSOR370097-1G
APOSOR370097-250MG
Benzo[d]oxazol-5-ol ≥98%
Benzo[d]oxazol-5-ol
Formel:
C₇H₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110248 CAS-Nummer: 180716-28-3 |