1-(1-Methylcyclopropyl)ethanamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370099-100MG
APOSOR370099-100MGEA
847
EUR
APOSOR370099-100MG
1-(1-Methylcyclopropyl)ethanamine hydrochloride ≥98%
1-(1-Methylcyclopropyl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃N·ClH Molecular Weight: 135,635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09971518 CAS-Nummer: 54343-93-0 |