3-(3-Bromophenyl)propanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370108-1G
APOSOR370108-1GEA
509
EUR
APOSOR370108-1G
3-(3-Bromophenyl)propanal 95%
3-(3-Bromophenyl)propanal
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213,071 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028602 CAS-Nummer: 210115-30-3 |