4-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370118-250MG
APOSOR370118-250MGEA
243
EUR
APOSOR370118-250MG
4-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-amine 95%
4-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-amine
Formel:
C₈H₈BrN₃ Molecular Weight: 226,073 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28346930 CAS-Nummer: 1935288-47-3 |