6-Bromo-8-methoxyisoquinoline ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370121-100MG
APOSOR370121-100MGEA
368
EUR
APOSOR370121-100MG
6-Bromo-8-methoxyisoquinoline ≥97%
6-Bromo-8-methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22124579 CAS-Nummer: 1415564-97-4 |