5-Brom-2-chlorisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 221 EUR
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Brom-2-chlorisonicotinsäure 97%
5-Brom-2-chlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Schmelzpunkt: 220…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375114
CAS-Nummer: 886365-31-7