5-Brom-2-chlor-4-methoxypyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3706-1G
APOSOR3706-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3706-1G
5-Brom-2-chlor-4-methoxypyrimidin
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₄BrClN₂O Molecular Weight: 223,4600 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03001373 CAS-Nummer: 57054-92-9 |