5-Brom-2-chlor-4-(dimethylamino)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3707-1G
APOSOR3707-1GEA
46.4
EUR
APOSOR3707-1G
5-Brom-2-chlor-4-(dimethylamino)pyrimidin
5-Bromo-2-chloro-4-(dimethylamino)pyrimidine
Formel:
C₆H₇BrClN₃ Schmelzpunkt: 62…64 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
57054-86-1 |