1-(2-Brombenzyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3711-1G
APOSOR3711-1GEA
92.8
EUR
APOSOR3711-1G
1-(2-Brombenzyl)piperidin
1-(2-Brombenzyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₆BrN Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1459-22-9 |