3-Amino-2-brom-5-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-5-chlor-3-pyridylamin
OR3720-1G
APOSOR3720-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3720-1G
3-Amino-2-brom-5-chlorpyridin 97%
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Molecular Weight: 207,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368976
CAS-Nummer: 90902-83-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III