C-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methanamine
OR3729-1G
APOSOR3729-1GEA
0
EUR
APOSOR3729-1G
C-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methylamine
C-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Molecular Weight: 190,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411056 CAS-Nummer: 93138-61-5 |