2-Phenylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3732-250MG
APOSOR3732-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR3732-250MG
2-Phenylnicotinic acid
2-Phenylnicotinic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03069417
CAS-Nummer: 33421-39-5
EINECS: 251-510-7