5-Nitro-2-thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
OR3736-1G
APOSOR3736-1GEA 29 EUR
APOSOR3736-1G
5-Nitro-2-thiophencarbonsäure
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₅H₃NO₄S
Molecular Weight: 173,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159552
CAS-Nummer: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4