2,4-Dichlortoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3753-1KG OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA 0 EUR
APOSOR3753-1KG APOSOR3753-500G
2,4-Dichlortoluol
2,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Siedepunkt: 199…201 °C
Schmelzpunkt: –14 to –13 °C
Dichte: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000583
CAS-Nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR