N,N-Bis(isopropyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3756-25G
APOSOR3756-25GEA
0
EUR
APOSOR3756-25G
N,N-Bis(isopropyl)benzylamine
N,N-Bis(isopropyl)benzylamine
Formel:
C₁₃H₂₁N Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368226 CAS-Nummer: 34636-09-4 |