4-(2-Bromobenzyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Bromophenylmethyl)morpholine, 1-Bromo-2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzene
OR3761-1G
APOSOR3761-1GEA 60.9 EUR
APOSOR3761-1G
4-(2-Bromobenzyl)morpholine
4-(2-Bromobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Molecular Weight: 256,139 g/mol
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00979294
CAS-Nummer: 91130-51-7