4-(4-Bromobenzyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3763-1G
APOSOR3763-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3763-1G
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Schmelzpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00979535
CAS-Nummer: 132833-51-3
UN: 3261
ADR: 8,III