4-(3-Methoxypropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3774-1G
APOSOR3774-1GEA
60.9
EUR
APOSOR3774-1G
4-(3-Methoxypropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(3-Methoxypropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027225 CAS-Nummer: 913835-85-5 |