3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 3,4-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid
OR3775-100G
APOSOR3775-100GEA
62.5
EUR
APOSOR3775-100G
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 98%
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 172.66 g/mol Schmelzpunkt: 196 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052270 CAS-Nummer: 60481-51-8 |