4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR3786-1G
APOSOR3786-1GEA
30.6
EUR
APOSOR3786-1G
4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BClNO₃ Molecular Weight: 289,53 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027211 CAS-Nummer: 913835-37-7 |