4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-((2,5-Dimethylphenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3794-1G
APOSOR3794-1GEA
30.6
EUR
APOSOR3794-1G
4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 269,1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027214 CAS-Nummer: 913835-40-2 |