3-(Piperdin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3799-250MG
APOSOR3799-250MGEA
186
EUR
APOSOR3799-250MG
3-(Piperdin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate 97%
3-(Piperdin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
Schmelzpunkt:
234…236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772860 CAS-Nummer: 863991-96-2 |