3-Morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
OR3804-250MG
APOSOR3804-250MGEA
0
EUR
APOSOR3804-250MG
3-Morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde 95+%
3-Morpholin-4-ylmethylbenzaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Molecular Weight: 205.26 g/mol Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782413 CAS-Nummer: 446866-83-7 UN: 1759 ADR: 8 III |