5-Chlor-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidincarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3810-1G
APOSOR3810-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3810-1G
5-Chlor-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidincarbonsäure 98%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂S Molecular Weight: 204,6300 g/mol Schmelzpunkt: 204…205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173907 CAS-Nummer: 61727-33-1 |