2-Brombenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Bromobenzonitrile
OR3827-100G
APOSOR3827-100GEA 126 EUR
APOSOR3827-100G
2-Brombenzonitril 98%
2-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 251…253 °C
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001772
CAS-Nummer: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1