5-Acetyl-2-amino-4-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Amino-4-methylpyrimidin-5-yl)ethanone
OR3847-1G
APOSOR3847-1GEA
23.2
EUR
APOSOR3847-1G
5-Acetyl-2-amino-4-methylpyrimidine
5-Acetyl-2-amino-4-methylpyrimidine
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151,17 g/mol Schmelzpunkt: 226…227 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052621 CAS-Nummer: 66373-25-9 |