4-(3-Iodobenzyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Iodo-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzene
OR3859-1G
APOSOR3859-1GEA 528 EUR
APOSOR3859-1G
4-(3-Iodobenzyl)morpholine
4-(3-Iodobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄INO
Molecular Weight: 303,139 g/mol
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06797855
CAS-Nummer: 731812-03-6
UN: 3259
ADR: 8,III