2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: BHQ
OR3870-250G
APOSOR3870-250GEA 29 EUR
APOSOR3870-250G
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Schmelzpunkt: 217…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4