3-[1,2,4]Triazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]aniline
OR3877-1G
APOSOR3877-1GEA
109
EUR
APOSOR3877-1G
3-[1,2,4]Triazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-[1,2,4]Triazol-1-ylmethylphenylamine
Formel:
C₉H₁₀N₄ Molecular Weight: 174,21 g/mol Schmelzpunkt: 85,5…86.5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08060528 CAS-Nummer: 127988-22-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |