2-[(3-Nitro-2-pyridyl)thio]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR3908-1G
APOSOR3908-1GEA
510
EUR
APOSOR3908-1G
2-[(3-Nitro-2-pyridyl)thio]acetic acid
2-[(3-Nitro-2-pyridyl)thio]acetic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₄S Molecular Weight: 214,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174245 CAS-Nummer: 18504-80-8 |