5-(Phenylethynyl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Phenylethynyl)thiophene-2-carbaldehyde, 2-Formyl-5-(phenylethynyl)thiophene, 5-(Phenylethynyl)-2-thenaldehyde
OR3911-5G
APOSOR3911-5GEA
0
EUR
APOSOR3911-5G
5-(Phenylethynyl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Phenylethynyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₁₃H₈OS Molecular Weight: 212,267 g/mol Schmelzpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00126374 CAS-Nummer: 17257-10-2 |