2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3913-1G
APOSOR3913-1GEA
27.7
EUR
APOSOR3913-1G
2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen 97%
2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₆BrClS Molecular Weight: 261.57 g/mol Schmelzpunkt: 104…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126363 CAS-Nummer: 175203-60-8 |