5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
OR3923-1G
OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA
87
EUR
APOSOR3923-1G
APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂O₃S Molecular Weight: 253.06 g/mol Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203878 CAS-Nummer: 175203-78-8 UN: 3261 ADR: 8 III |