Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3932-1G
APOSOR3932-1GEA 0 EUR
APOSOR3932-1G
Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate 97%
Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Molecular Weight: 197,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219838
CAS-Nummer: 175203-83-5