2,4-Dinitrobenzaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3936-1G
OR3936-5G
APOSOR3936-1GEA
26.1
EUR
APOSOR3936-1G
APOSOR3936-5G
2,4-Dinitrobenzaldoxime
2,4-Dinitrobenzaldoxime
Formel:
C₇H₅N₃O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01070627 CAS-Nummer: 3236-33-7 |