4-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[4-(3-Hydroxypropyl)phenyl]boronic acid
OR3943-1G
APOSOR3943-1GEA
235
EUR
APOSOR3943-1G
4-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid 96%
4-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,01 g/mol Schmelzpunkt: 70…74 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04973734 CAS-Nummer: 850568-48-8 |