4-(Isopropylsulfonyl)phenylboronsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Isopropylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR3968-1G
APOSOR3968-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3968-1G
4-(Isopropylsulfonyl)phenylboronsäure 97+%
4-(Isopropylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₄S Molecular Weight: 228,0700 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659866 CAS-Nummer: 850567-98-5 |