4-Phenoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
OR3970-1G
APOSOR3970-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3970-1G
4-Phenoxyphenylboronsäure 98%
4-Phenoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₁BO₃ Molecular Weight: 214,03 g/mol Schmelzpunkt: 141…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093312 CAS-Nummer: 51067-38-0 |